Learn More
Aprocitentan, MedChemExpress
Código de producto. 16499437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499437 5 mg 5 miligramos
16466908 10 mg 10 miligramos
16462967 50 mg 50 miligramos
16436986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15895
MedChemExpress Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Aprocitentan (ACT-132577) is the major and pharmacologically active metabolite of Macitentan. Aprocitentan is dual ETA/ETB antagonist with IC50s of 3.4 nM and 987 nM, and pA2 valus of 6.7 and 5.5, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aprocitentan
CAS 1103522-45-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14Br2N6O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ACT-132577
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (84.22 mM)
SMILES O=S(N)(NC1=NC=NC(OCCOC2=NC=C(Br)C=N2)=C1C3=CC=C(Br)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 546.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.19
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation