Learn More
Clorhidrato de aprindina, TRC
Código de producto. 17920925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920925 250 mg 250 miligramos
17944715 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17920925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA729900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33237-74-0
Fórmula molecular C22 H30 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 358.95
Sinónimo 1,3-Propanediamine, N1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N3,N3-diethyl-N1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediamine, N,N-diethyl-N'-2-indanyl-N'-phenyl-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Propanediamine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N',N'-diethyl-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amidonal, Aprindine hydrochloride, Aspenon, Compd 83846, Fibocil, Fiboran, MS 5075, NSC 284614, Ritmusin
Nombre IUPAC N'-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-N,N-dietil-N'-fenilpropano-1,3-diamina; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aprindine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2176