Learn More
Aprepitant N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aprepitant N-Oxide |
| CAS | 172673-23-3 |
| Fórmula molecular | C23 H21 F7 N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [2R-[2α(R*),3α]]-5-[[2-[1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-oxido-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21F7N4O4/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)38-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(36,6-7-37-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19+,20-,34?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O[C@H]1OCC[N+]([O-])(CC2=NNC(=O)N2)[C@H]1c3ccc(F)cc3)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)-4-oxidomorfolin-4-io-4-il]metil]-1,4-dihidro-1,2,4-triazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 550.426 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.145 |