Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aprepitant |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | prácticamente insoluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534,43 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | ≥ 97,5 % (HPLC) |