Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aprepitant
Código de producto. 16687022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16687022 1 g 1 g
16697022 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687022 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465310010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170729-80-3 | C23H21F7N4O3, C23 H21 F7 N4 O3 | 534.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170729-80-3
Fórmula molecular C23 H21 F7 N4 O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aprepitant
Cantidad 1 g
Solubilidad prácticamente insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 534,43
Forma física Polvo
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 97,5 % (HPLC)
Clave InChI ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
SMILES C[C@@H](O[C@@H]1OCCN(CC2=NC(=O)NN2)[C@@H]1C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-{[(2S,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl}-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-one
Peso molecular (g/mol) 534.44