Learn More
R&D Systems™ Aprepitant
Descripción
Aprepitant is a potent long-acting hNK-1 antagonist, (IC50 = 0.09 nM and Kd = 19 pM). Inhibits induced foot-tapping in gerbils. CNS penetrant and orally bioavailable. Antiemetic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 170729-80-3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C23H21F7N4O3 |
| Pureza | 99% |