Learn More
Apremilast, Mikromol™
Código de producto. 30051728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051728 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051728 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3907.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Apremilast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apremilast
CAS 608141-41-9
Nombres de analitos o componentes Apremilast
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C22 H24 N2 O7 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-, N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]acetamide, (S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, (S)-N-[2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl]ethyl]-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Apremilast, CC 10004, Otezla
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O
Nombre IUPAC N-[2-[(1S)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletil]-1,3-dioxoisoindol-4-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 460.5
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1304 g/mol