Learn More
Apremilast, MedChemExpress
Código de producto. 16494978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494978 10 mg 10 miligramos
16493276 25 mg 25 miligramos
16485746 100 mg 100 miligramos
16461227 50 mg 50 miligramos
16417717 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12085
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Apremilast (CC-10004) is an orally available inhibitor of type-4 cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE-4) with an IC50 of 74 nM. Apremilast inhibits TNF-α release by lipopolysaccharide (LPS) with an IC50 of 104 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apremilast
CAS 608141-41-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2O7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo CC-10004
Información de solubilidad DMSO : 44 mg/mL (95.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=CC(C(N2[C@@H](C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)CS(=O)(C)=O)=O)=C1C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 460.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.5
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation