Learn More
Apremilast-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apremilast-d5 |
| CAS | 1258597-47-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 D5 H19 N2 O7 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (S)-2-[1-(3-Ethoxy-d5-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-acetylaminoisoindoline-1,3-dione, (S)-N-(2-(1-(3-Ethoxy-d5-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide, Apremilast-d5, CC 10004-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m1/s1/i1D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(1S)-1-[4-metoxi-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fenil]-2-metilsulfoniletil]-1,3-dioxoisoindol-4-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 465.531 |
| Mostrar más |