Learn More
Sulfato de aramicina, TRC
Código de producto. 30135833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135833 1 g 1 g
30010198 50 mg 50 miligramos
18033420 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7296001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65710-07-8
Fórmula molecular C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 637.66
Sinónimo Apramycin Sulfate
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-3-(metilamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahidropirano[3,2-b]pyran-2-il]oxy]-5-amino-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol; Ácido sulfúrico
SMILES CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apramycin sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.2476
Porcentaje de pureza >95%