Learn More
Apramycin sulfate
Código de producto. 15418049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418049 10 g 10 g
15408049 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66616.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.90€
    291.65€ / 10 g
    Ahorro 60.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Apramycin sulfate, CAS # 65710-07-8, is the salt of apramycin, the bacteriostatic aminoglycoside antibiotic. | CAS: 65710-07-8 | C21H43N5O15S | 637.66 g/mol
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Apramycin is a 2-deoxysteptamine derivative and an aminoglycoside originally isolated from Streptomyces tenebrarius
• Apramycin sulfate is comprised of a bicyclic sugar moiety and a monosubstituted deoxystreptamine attached to a sulfate group
Application
• Apramycin sulfate exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
• It is suitable for laboratory use against Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa
• It is also used for laboratory study of infectious disease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65710-07-8
Fórmula molecular C21H43N5O15S
Peso molecular (g/mol) 637.66
Número MDL MFCD06200257
Clave InChI WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Sinónimo Nebramycin II
PubChem CID 3081544
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6S)-2-{[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-{[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-3-(methylamino)-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy}-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apramycin sulfate
Tipo Apramycin Sulfate
Forma física Powder
Punto de fusión 168°C
Color Yellow
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Punto de ebullición 823°C
Información de solubilidad Soluble in water at 25mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.65
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Apramycin sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Apramycin sulphate