Learn More
Apramycin sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16418736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1329
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Apramycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic mproduced by a strain of Streptomyces tenebrarius, used in veterinary practice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apramycin sulfate
CAS 65710-07-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H43N5O15S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nebramycin II sulfate
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (313.65 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](O[C@@]([C@H](C[C@H]2N)N)([H])[C@@H]([C@H]2O)O)[C@H](N)C3)([H])[C@@]3([H])O[C@H](O[C@@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4N)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@H]1NC.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 637.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation