Learn More
Sulfato de apramicina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apramycin sulfate |
| CAS | 65710-07-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Apramycin sulfate |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C21 H41 N5 O11 . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Apramycin Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1 |
| SMILES | CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-3-(metilamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahidropirano[3,2-b]piran-2-il]oxi]-5-amino-6-(hidroximetil)oxano-3,4-diol; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |