Learn More
MedChemExpress Apraglutide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.45% |
| CAS | 1295353-98-8 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 3765.25 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | FE 203799 |