Learn More
Cloruro de Apraclonidina, TRC
Código de producto. 30179948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179948 25 mg 25 miligramos
30180354 10 mg 10 miligramos
30180358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72940025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73218-79-8
Fórmula molecular C9 H10 Cl2 N4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 281.57
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), 1,4-Benzenediamine, 2,6-dichloro-N1-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, monohydrochloride, AL 02145, ALO 2145, Aplonidine hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride, Iopidine, p-Aminoclonidine monohydrochloride
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-1-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)benceno-1,4-diamina; Cloruro
SMILES Cl.Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apraclonidine Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes Apraclonidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0049