Learn More
Fisherbrand™ Viales para drosophila
Código de producto. 17889948 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25,12 mm
25,12 mm
29,21 mm
29,21 mm
Tipo:
Vial de Drosophila, embalados en bandejas
Vial para Drosophila, embalado en bandejas
Vial para Drosophila, estándar
Material:
K-Resin
Poliestireno
Polipropileno
Vidrio de borosilicato
Estilo de boca:
Ancha
Estrecha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
paquete de 576
Código de producto. 17889948
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
Los viales para Drosophila Fisherbrand están disponibles en poliestireno transparente, traslúcido y flexible, y resina K prácticamente irrompible. Estos viales cuentan con un fondo plano, diseño de pared recta para un apilado, llenado y almacenamiento en gradillas cómodos. Disponibles en envase a granel o en prácticas configuraciones de embalaje de 10 × 10 bandejas.
Viales de polipropileno
  • Translúcidos y flexibles
  • Esterilizables en autoclave
Viales de poliestireno
  • Excelente claridad para una visibilidad óptima
  • No esterilizables en autoclave
Viales de resina K
  • Altamente flexibles y prácticamente irrompibles
  • No esterilizables en autoclave
Viales con ampolla de vidrio con envasado estándar
  • Vidrio de borosilicato de tipo 1, N-51
  • Envasados de forma segura en bandejas de cartón con divisores de viales individuales
Viales con ampolla envasados en bandejas y a granel
  • Disponibles en estilo de boca ancha o estrecha
  • Construidos con poliestireno, resina K™ o polipropileno
  • Los viales de polipropileno y de resina K son prácticamente irrompibles y resistentes a arañazos y al deterioro; los viales de poliestireno y de resina K ofrecen una claridad similar al vidrio
  • Los viales de polipropileno son esterilizables en autoclave; los de poliestireno y resina K no son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los viales de embalaje a granel se distribuyen por capas en cajas de 500 unidades y se orientan con todos los extremos abiertos en un solo sentido. Los viales embalados en bandejas se han envasado al vacío en una configuración de fila de 25 x 25 cm (10 x 10 pulg) con divisores entre viales.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 1,15 in
Diámetro exterior (métrico) 29,21 mm
Para utilizar con (aplicación) Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging
Altura (imperial) 3.74 in.
Altura (métrico) 95 mm
Estilo de boca Ancha
Material Poliestireno
Tipo Vial para Drosophila, embalado en bandejas