Includes
Una matriz de baja densidad TaqMan vacía y ocho viales de reactivos de detección de ARNasa P para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano RNasa P. Cada vial contiene reactivos premezclados (1 mezcla maestra universal de PCR TaqMan, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.
El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de matriz de baja densidad TaqMan™ del sistema ViiA™ 7 contiene un conjunto vacío de matriz de baja densidad TaqMan™ y 8 viales de reactivos de detección de ARNasa P para detectar y cuantificar copias genómicas del gen RNasa P humano, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima ARNasa P. Cada vial contiene reactivos premezclados (1 mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla. El kit de ARNasa P de verificación de instrumentos de matriz de baja densidad TaqMan™ del sistema ViiA™ 7 debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
El kit debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, el instrumento se debe verificar cada seis meses.
Información de órdenes
Almacenar este kit a entre - 15 ° y - 25 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | 8 tubos con diluciones estándar, tarjeta de matriz vacía, puerto 1 NTC, puerto 2 desconocido A, puerto 3 U, almacenar a una temperatura de entre -15 °C y -25 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 |
| Línea de productos | ViiA |
| Tipo de producto | Kit de verificación de RNasaP de tarjetas de matriz |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de calibración | Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos |