Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Fast Thermal Cycler, 0.1 mL
Código de producto. 15671772 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 instrument
Tamaño de la unidad:
cada uno
15671772 1 instrument cada uno
1 options
Código de producto. 15671772 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4452299
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para uso en PCR de diagnóstico in vitro
El termociclador rápido Veriti™ Dx de 96 pocillos cuenta con una pantalla táctil en color fácil de usar para simplificar la configuración y el uso del sistema, y los bloques VeriFlex, seis bloques de temperatura independientes diseñados para proporcionar un control preciso de la optimización de PCR. Las configuraciones opcionales para PCR rápida o métodos de PCR estándar proporcionan flexibilidad para acortar el tiempo de ciclo de PCR.
  • Cuenta con una interfaz gráfica fácil de usar (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
  • Los innovadores bloques VeriFlex™ facilitan la optimización de PCR
  • La función de ciclo estándar y rápida puede solucionar sus necesidades de PCR actuales y futuras
  • Reducción del tiempo de reacción de PCR al utilizar velocidades de rampa más rápidas
  • El primer termociclador de punto final disponible para diagnóstico in vitro
  • Control al alcance de su mano La potente y sencilla interfaz de usuario del termociclador rápido Veriti Dx de 96 pocillos cuenta con la pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51 cm). La pantalla de gran tamaño permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los grandes botones de navegación facilitan la programación del termociclador Veriti Dx. La configuración y navegación por el termociclador Veriti Dx no requieren el uso de un lápiz óptico ni ratón
  • Bloques VeriFlex: Funcionalidad PCR mejorada El termociclador rápido de 96 pocillos Veriti Dx incorpora innovadores bloques VeriFlex para una funcionalidad de PCR mejorada. Los seis bloques peltier independientes proporcionan la máxima versatilidad y flexibilidad y ofrecen dos ventajas clave: 1) Optimización de PCR: la capacidad de ajustar cada bloque a una temperatura específica es perfecta para un control preciso de la optimización de PCR; 2) ejecute más experimentos: los bloques también pueden usarse para hasta seis temperaturas de hibridación diferentes en el mismo ciclo. Con esta funcionalidad mejorada, el termociclador rápido de 96 pocillos Veriti Dx con bloques VeriFlex es el termociclador idóneo para cualquier laboratorio
  • Configuración rápida, resultados rápidos El termociclador rápido de 96 pocillos Veriti Dx tiene dos opciones diferentes para la navegación por los métodos. Para una configuración rápida, puede seleccionar uno de los métodos de ejecución ya programados. Si prefiere programar sus propios métodos, simplemente toque el paso que desea configurar y, a continuación, utilice el teclado para introducir los pasos del ciclo térmico. Después de completar una configuración, tiene la opción de guardar el método en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB.
  • Controle su tiempo: Vaya rápido cuando quiera Con el termociclador rápido de 96 pocillos Veriti Dx obtendrá dos termocicladores en uno: un termociclador estándar con su característica mejor que la gradiente y un termociclador de protocolo Fast. Por lo tanto, si necesita ejecutar PCR rápida y acortar los tiempos de ciclo de PCR, o en el futuro podría necesitar capacidad de aplicación para PCR rápida, el termociclador Veriti Dx proporciona la flexibilidad para ir rápido cuando lo desee
  • Fabricado conforme a los requisitos ISO 13485 y las directrices de buenas prácticas de fabricación
  • Formato de bloque: No intercambiable; velocidad de reacción: Rápida, estándar
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Certifications
CE IV: etiquetado en Europa
Compliance
Clasificado como dispositivo médico de clase I por la FDA de EE. UU. Para uso diagnóstico in vitro. Cumple los requisitos de IVDD (98/79/CE) y está etiquetado en Europa con la marca CE IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque No intercambiable
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Para utilizar con (equipo) Termociclador Veriti Dx
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,1 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil a color VGA de 32 k de 16,51 cm (6,5 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Velocidad de rampa máxima 5 °C/s (bloque), 4,25 °C/s (muestra)
N.º de programas > 500 protocolos
Cantidad 1 instrument
Peso 11,4 kg (25 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos Fast, bloque VeriFlex de 6 zonas