Includes
10 tubos, cada uno contiene 1,8 ml de premezcla para PCR True Allele™, suficiente para realizar 2000 amplificaciones de la PCR de 15 μl cada una.
Applied Biosystems True Allele PCR Premix is a PCR master mix that contains AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer. It is intended for use with the ABI PRISM Linkage Mapping Set. True Allele PCR Premix has been optimized for strong, specific PCR amplification of microsatellite markers.
La premezcla para PCR Applied Biosystems True Allele es una mezcla maestra para PCR que contiene una ADN polimerasa AmpliTaq Gold, dNTP, MgCl2 y un tampón. Se ha diseñado para usarse con el conjunto de mapas genéticos ABI PRISM. La premezcla para PCR True Allele se ha optimizado para una amplificación de PCR sólida y específica de marcadores de microsatélites.
Productos adicionales: conjunto de mapas genéticos
ABI PRISM™
Análisis de expresión génica e identificación de genotipos, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de microsatélites, PCR, PCR y PCR en tiempo real, e identificación de genotipos de PCR
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Incluye 10 tubos; cada uno contiene 1,8 ml de premezcla para PCR True Allele™, suficiente para realizar 2000 amplificaciones de la PCR de 15 μl cada una. Almacenar entre –15 °C y –30 °C. |
| Formato | Tubo |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Tipo de producto | PCR Premix |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Show More |