Learn More
Applied Biosystems™ Control de ARN total (humano)
Código de producto. 10618095 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10618095 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10618095 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4307281
 Artículo restringido
En stock
Se suministra con una concentración práctica lista para la transcripción inversa para todas las reacciones de RT-PCR.
El control de ARN total TaqMan™ es de células Raji (linfoma de Burkitt), y está envasado de forma práctica en una concentración lista para PCR para su uso como molde de control en reacciones de RT-PCR. El ARN total humano se proporciona a una concentración de 50 ng/μl.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Congelado
Contenido y almacenamiento 100 μl de ARN total humano (a 50 ng/μl). Conservar entre -15 y -25°C.
Especie Humano
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 50 ng/μl
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 100 μl