Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Código de producto. 15622139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
50 ml
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622139 1 x 1 mL 1 ml
15682799 1 x 10 mL 10 ml
15602809 2 x 10 mL paquete de 2
15692799 1 x 50 mL 50 ml
15612809 2 x 50 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15622139 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A30865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    122.65€ / 1 ml
    Ahorro 15.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La mezcla maestra ambiental TaqMan™ 2.0 Applied Biosystems™ ofrece una detección exacta de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores
TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
qPCR master mix for multiplex SNP genotyping and purified DNA–based CNV analysis
TaqPath™ ProAmp™ Master Mix is a qPCR master mix designed for high-throughput multiplex SNP genotyping from purified genomic DNA or crude lysates and for copy number variation (CNV) analysis using purified genomic DNA. The formulation delivers sensitive, reproducible amplification performance even in the presence of PCR inhibitors commonly found in biological samples such as blood, buccal swabs, and card punches.
For SNP genotyping applications, TaqPath ProAmp Master Mix supports accurate and reproducible results using either purified genomic DNA or crude lysate sample inputs. For copy number variation analysis, purified genomic DNA is required.
Manufactured under a robust ISO 13485 quality management system, TaqPath ProAmp Master Mix is designed to deliver consistent lot-to-lot performance for high-throughput and regulated research environments.
La mezcla maestra TaqPath ProAmp es para la identificación de genotipos de alto rendimiento y protocolos de variación del número de copias que requieren una fiabilidad y exactitud sin concesiones, incluso en presencia de inhibidores que se encuentran comúnmente en muestras clínicas. Se ha diseñado para ofrecer resultados sensibles y seguros a partir de objetivos de ADN genómico en una amplia gama de plataformas de instrumentos de qPCR. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad ISO13485 sólido y se ha es diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.
Dos formulaciones de mezcla maestra TaqPath ProAmp para diferentes necesidades de rendimiento
• Mezcla maestra TaqPath ProAmp: incluye colorante de referencia pasiva ROX para un multiplexing inferior de hasta tres dianas
• Mezcla maestra TaqPath ProAmp Multiplex (n.º de cat. A30873): incluye colorante de referencia pasiva MUSTANG PURPLE para un multiplexing superior de hasta cuatro dianas
Ventajas de las mezclas maestras TaqPath ProAmp
• Ventajas de las mezclas maestras TaqPath ProAmp: alta especificidad, rango dinámico y reproducibilidad para genotipado y determinación de número de copias, incluso en presencia de inhibidores
• Tolerancia de inhibidores comunes en muestras preparadas a partir de fuentes humanas o animales (hisopos bucales, muestras de sangre y tarjetas perforadas)
• Estabilidad de sobremesa anterior a la PCR de 72 horas para flujos de trabajo automatizados, gracias a nuestro exclusivo mecanismo de inicio en caliente de la ADN polimerasa Taq Dual-Lock
• Amplitud de multiplexing: dos formulaciones que permiten la detección de una a cuatro dianas por reacción
• Excelente uniformidad en la fabricación: fabricada en una instalación con certificación ISO 13485
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
Genotipado de alta precisión con entradas de muestras de lisado crudo o purificado
El genotipado preciso es importante cuando la muestra disponible es limitada o los inhibidores de PCR son inevitables, como en las pruebas de diagnóstico clínico. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se ha optimizado para obtener resultados exactos y reproducibles, incluso en reacciones de bajo volumen preparadas con entradas de muestra de lisados purificados o crudos. La siguiente figura muestra una comparación de la exactitud de la identificación de genotipos con respecto a las mezclas de competidores para el mismo conjunto de ensayos de identificación de genotipos TaqMan utilizando lisados crudos de muestras de sangre. La mezcla maestra TaqPath ProAmp se ha optimizado para proporcionar una discriminación alélica de alta especificidad demostrada por una excelente separación de grupos en las parcelas de genotipado, ya sea que la muestra sea ADN genómico purificado o lisado crudo.
Cuantificación del número de copias de alta precisión
La versátil mezcla maestra TaqPath ProAmp también se puede utilizar para determinar con gran precisión la variación del número de copias mediante muestras de ADN genómico purificado. La siguiente figura muestra una comparación de los resultados de variación del número de copias con la mezcla maestra TaqPath ProAmp frente a otras dos mezclas. La mezcla maestra TaqPath ProAmp permite determinar el número de copias con precisión en muestras con hasta cuatro copias.
Reactivo de uso general fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales
Las mezclas maestras TaqPath son reactivos de uso general etiquetados como «para uso en laboratorio» y fabricados en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
•  Declaración de estabilidad del producto
• Asistencia en la evaluación de proveedores
   -- Autoevaluación completada
   -- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a «LSGChemicalCompliance@thermofisher.com»
• Declaración sobre BSE/TSE
• Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
Más información sobre el multiplexing, las sondas TaqPath y cómo nuestros productos pueden ayudar en sus proyectos ›
* El rango dinámico es una propiedad de la concentración del ensayo, de la plantilla en la muestra y de la formulación de la mezcla maestra (los resultados individuales pueden variar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condición de envío: Hielo húmedo
Almacenar a 2-8 °C
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, ViiA 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, StepOnePlus System, StepOne System
Capacidad multiplex 4-plex
Colorante de referencia pasiva ROX (Pre-mixed)
Línea de productos TaqPath
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 1 x 1 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 200 reacciones
Especificidad de diana cDNA or gDNA only
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
Termoestabilidad 72 hr., Assembled Reaction
N.º de reacciones 200 reacciones
Volumen 1 x 1 mL
Incluye dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High