Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal TaqMan™ II, sin UNG
Código de producto. 10390155 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 × 1 ml
1 × 5 ml
2 × 5 ml
5 × 5 ml
10 × 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10390155 10 × 5 ml paquete de 10
10658095 1 × 1 ml cada uno
10380155 1 × 5 ml cada uno
10505775 2 × 5 ml 400 reacciones
10370395 5 × 5 ml paquete de 5
10248414 1 × 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10390155 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4440049
 Artículo restringido
En stock
Requires
Cebadores, sondas, molde, agua
La mezcla maestra universal TaqMan™ II es una práctica mezcla de componentes (excepto cebadores, sondas, molde & agua) necesaria para realizar una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
  • La mezcla maestra universal TaqMan™ II se suministra como un concentrado 2X y contiene lo siguiente: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura); dNTPs (con dUTP); referencia pasiva ROX™; componentes de tampón optimizados
  • La mezcla maestra universal TaqMan™ II ha sido optimizada para su uso con cebadores y sondas TaqMan™, cuyo diseño sigue las directrices de Life Technologies'
  • La mezcla maestra se puede utilizar con ensayos TaqMan™ o con ensayos optimizados previamente, como los siguientes: Ensayos de expresión génica TaqMan™, ensayos de microARN TaqMan™, ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™ y ensayos de genotipado de SNP TaqMan™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar a -4 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra universal II
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 10 × 5 ml
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq), Genotyping, miRNA analysis
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 50 mL