Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit (5 mL sample prep, 1 mL PCR)
Código de producto. 10075024 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10075024 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10075024
Marca: Applied Biosystems™ 4403313
Includes
Reactivos suficientes para 100 reacciones de preparación de muestras de 50 μl/reacción y 400 reacciones de PCR de 5 μl para cada reacción.
Pase de la muestra biológica a los resultados de genotipado en menos de una hora.
El kit Sample-to-SNP™ TaqMan™ combina la extracción de ADN y el genotipado basado en la química TaqMan™ en un protocolo optimizado para proporcionar resultados de cualquier muestra en menos de una hora.
  • Los kits de todos los reactivos de extracción de ADN proporcionan ADN preparado para PCR a partir de una amplia variedad de tipos de muestra, desde sangre en hisopos bucales hasta tejidos vegetales, en 5 minutos.
  • La mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™ proporciona una amplificación de PCR robusta del ADN extraído en menos de 50 minutos.
  • Compatible con condiciones de ciclo térmico de modo rápido y estándar
  • Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
  • Validado con todos los tipos de ensayos de genotipado TaqMan™ de Applied Biosystems™
  • Ciclo de PCR ampliado para reacciones poco amplificadas o con muestras limitadas
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Reactivos de lisis (de 2 °C a 8 °C): 5 ml de cada solución de lisis y estabilización de ADN; mezcla maestra (de 15 °C a 25 °C): 1 ml de mezcla maestra 2X con ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Técnica Genotipado de SNP (basado en PCR en tiempo real)
Para utilizar con (equipo) Sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, GeneAmp 9700, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar, termociclador Veriti, StepOne™ modo estándar,StepOne™ modo rápido
Objetivo de genotipado SNP (desconocidos o numerosos), SNP (conocidos)
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos Sample-to-SNP, TaqMan
Tipo de producto Kit Sample-to-SNP
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 1 kit
Suficiente para 100 reacciones
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
Tipo de muestra Muestra bucal, cultivos celulares, cabello con folículo, perforación de hoja o aguja, viruta de semilla, biopsia de cola (ratón), biopsia de cola (rata), tejido (FFPE), sangre completa
Volumen 5 mL