Learn More
Applied Biosystems™ Reactivos de transcripción inversa TaqMan™
Descripción
Includes
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
- Contienen la transcriptasa inversa MultiScribe, una transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney (MMLV RT)
- Hexámeros aleatorios y oligo (dT)16 incluidos para la flexibilidad
- Los componentes individuales proporcionan versatilidad en la preparación del ensayo
- Compatible con reacciones de RT-PCR de uno y dos pasos
- Temperatura óptima de reacción: 42 °C
- Tamaño del producto final: 5 kb o menos
Uso de reactivos de transcripción inversa TaqMan Los reactivos de transcripción inversa TaqMan proporcionan todos los componentes necesarios para realizar la transcripción inversa de ARN a ADN complementario. Para la RT-PCR de dos pasos se pueden utilizar hexámeros aleatorios, oligo (dT)16 y primers inversos específicos de secuencia. La elección de los cebadores para la transcripción inversa se debe realizar tras evaluar de manera experimental los tres sistemas de cebado.
Normalización incorporada Los reactivos de transcripción inversa TaqMan contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Aplicaciones:
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | Incluye 10 unidades de la ref.: N8080234, cada unidad contiene: |
| Formato | Kit |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 42 °C |
| Cantidad | 2000 reacciones |
| Transcriptasa inversa | MultiScribe |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Mostrar más |