Learn More
Invitrogen™ Reactivos de transcripción inversa TaqMan™
Código de producto. 10117254
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2.000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10117254 200 reacciones cada uno
10279624 2.000 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117254 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N8080234
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
Para su uso con PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR)
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
Se incluyen hexámeros aleatorios, oligo (dT)16 y primers inversos para proporcionar la flexibilidad de síntesis del ADN complementario.
  • Contienen la transcriptasa inversa MultiScribe, una transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina de Moloney (MMLV RT)
  • Hexámeros aleatorios y oligo (dT)16 incluidos para la flexibilidad
  • Los componentes individuales proporcionan versatilidad en la preparación del ensayo
  • Compatible con reacciones de RT-PCR de uno y dos pasos
  • Temperatura óptima de reacción: 42 °C
  • Tamaño del producto final: 5 kb o menos
Uso de reactivos de transcripción inversa TaqMan Los reactivos de transcripción inversa TaqMan proporcionan todos los componentes necesarios para realizar la transcripción inversa de ARN a ADN complementario. Para la RT-PCR de dos pasos se pueden utilizar hexámeros aleatorios, oligo (dT)16 y primers inversos específicos de secuencia. La elección de los cebadores para la transcripción inversa se debe realizar tras evaluar de manera experimental los tres sistemas de cebado.
Normalización incorporada Los reactivos de transcripción inversa TaqMan contienen una referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR. La normalización con una referencia interna pasiva minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra. La referencia pasiva es también esencial para obtener resultados exactos cuando se combinan múltiples sondas (con diferentes colorantes marcadores) en un único tubo.
Aplicaciones:
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 U/μl
Contenido y almacenamiento
• Transcriptasa inversa MultiScribe, 100 μl (50 U/μl)
• Inhibidor de ARNasa, 100 μl (20 U/μl)
• Mezcla de dNTP, 1 ml (2,5 mM cada dNTP)
• Oligo (dT)16, 100 μl (50 μM)
• Hexámeros aleatorios, 100 μl (50 μM)
• Tampón 10X RT, 1,5 ml
• Solución de MgCl2, 1,5 ml
Almacenar reactivos entre –25 °C y –15 °C.
Formato Kit
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 200 reacciones
Transcriptasa inversa MultiScribe
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 200 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 5 kb
Material de partida ARN