Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Código de producto. 15529001 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15529001 5 mL 5 ml
15480614 1 mL 1 ml
15441823 2 x 5 mL paquete de 2
15564279 5 x 5 mL paquete de 5
15362326 10 x 5 mL paquete de 10
15420624 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15529001 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4461882
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La mezcla maestra Multiplex TaqMan™ de Applied Biosystems™ está formulada para amplificar hasta 4 objetivos en una sola reacción, lo que proporciona tiempos de ejecución más cortos (menos de 40 minutos).
  • Optimizado para la multiplexación: validado para la expresión génica quadplex y ensayos de genotipado
  • El mejor rendimiento de su clase: sensibilidad, precisión, rango dinámico y especificidad superiores
  • Tiempos de procesamiento reducidos con instrumentación rápida y normal – optimizada para el modo rápido en instrumentos rápidos y para condiciones de ciclo rápido en instrumentos normales
  • Integración perfecta en sus experimentos: validado con ensayos TaqMan™ de Applied Biosystems™ y sondas QSY™ TaqMan™ para la expresión génica y. experimentos de genotipado
  • Control de contaminación cruzada: contiene UDG termolábil
  • Amplia compatibilidad con instrumentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene 1 frasco (5 ml) de mezcla maestra Multiplex 2X TaqMan™, suficiente para 500 reacciones.
La mezcla maestra Multiplex TaqMan™ contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, uracilo-N glicosilasa (UNG), dNTPs (con dUTP), colorante MUSTANG PURPLE™ (referencia pasiva) y tampón optimizado.
Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR multiplexada
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra Multiplex
Cantidad 5 mL
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Detección de virus
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN
Volumen 5 mL