Learn More
TaqMan™, GTXpress™ Mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™
Código de producto. 10239234 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
2 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
20000 reacciones
40000 reacciones
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10239234 10 mL 10 ml
10635975 1 mL cada uno
10625975 50 mL 20000 reacciones
10605805 2 x 50 mL 40000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10239234 Proveedor TaqMan™, GTXpress™ N.º de proveedor 4401892
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Combina la ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™ en un práctico formato de vial único.
TaqMan™ GTXpress™ La mezcla maestra proporciona resultados de genotipado precisos con un rendimiento sólido en menos de 50 minutos. El paquete de 100 ml (2 x 50 ml) incluye reactivos suficientes para realizar 40 000 reacciones de PCR (5 μL/reacción).
  • Compatible con condiciones de ciclo térmico de modo rápido y estándar
  • Los componentes premezclados almacenados a entre 2 °C y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo
  • Validado con todos los tipos de ensayos de genotipado TaqMan™ de Applied Biosystems™
  • El ciclo de PCR ampliado se puede utilizar para reacciones poco amplificadas o limitadas a muestras. La mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™ también se vende como parte del kit de Sample-to-SNP™ TaqMan™, que proporciona ADN preparado para PCR en tiempo real en 5 minutos de una amplia variedad de muestras, desde sangre hasta hisopos bucales o tejidos vegetales. Para obtener más información sobre el kit de Sample-to-SNP™ TaqMan™, consulte el protocolo de Sample-to-SNP™ TaqMan™ de Applied Biosystems™.
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene 1 x 10 ml de mezcla maestra TaqMan™ GTXpress™ (mezcla maestra 2X con ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™). Suficiente para 4000 reacciones. Almacenar a 2-8 °C
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección Sonda de cebado
Formato Vial único
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Fast o Standard
Técnica Genotipado de SNP (basado en PCR en tiempo real)
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ modo estándar, StepOne™ modo rápido
Objetivo de genotipado SNP (desconocidos o numerosos), SNP (conocidos)
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos GTXpress, TaqMan
Tipo de producto Mezcla maestra
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Genotipado
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 40.000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), lisados del kit Sample-to-SNP™
Volumen 100 mL