Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Control Genomic DNA (human)
Código de producto. 10249144 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10249144 2 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10249144 Proveedor TaqMan™ N.º de proveedor 4312660
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envasado de forma práctica en una concentración lista para PCR para su uso como un molde de control en reacciones de PCR.
El ADNg humano (masculino) se suministra en dos tubos (100 μl cada uno) a una concentración de 10 ng/μl. El control de ADN genómico humano TaqMan™ también se incluye en varios kits de PCR en tiempo real de Applied Biosystems™.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Recommended Storage
Store at -15° to -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Congelado
Contenido y almacenamiento ADNg humano (masculino) envasado en dos tubos (100μL cada uno). Conservz entre -15 y 25°C.
Especie Humano
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 10 ng/μl
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 2 tubos
Línea de productos TaqMan