Learn More
Applied Biosystems™ System 9700 Networking Software Expansion Kit
Código de producto. 12183851 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
:
Kit de expansión de software de red
Código de producto.
12183851 Kit de expansión de software de red
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 12183851 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4332266
This item is not returnable. View return policy
Includes
Actualización de software para el kit de expansión de software de red 4332267, 9700.
Requires
Procesador a 233 MHz o superior, 60 MB de espacio libre en el disco duro, 128 MB de RAM, Microsoft Windows 95/98, NT, 2000
Amplía el software System 9700 Networking existente
Se utiliza con: Sistema de PCR de 0,5ml GeneAmp™ 9700, sistema de PCR de 96 pocillos de aluminio GeneAmp 9700, sistema de PCR Auto-Lid Dual de 384 pocillos GeneAmp 9700, sistema de PCR Dual de 384 pocillos GeneAmp 9700, sistema de PCR de 96 pocillos chapados en oro GeneAmp 9700, sistema de PCR de 96 pocillos de plata GeneAmp 9700, Software System 9700 Networking
Análisis de expresión génica y genotipado, perfil de genotipado y genómico, PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Actualización de software para el kit de expansión de software de red 4332267, 9700.
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700
Tipo de software Software
Tipo de producto Kit de expansión de software
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sistema operativo Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows NT
Cantidad 1 kit
Memoria 128 MB de RAM