Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras para qPCR SYBR™ Green
Código de producto. 10607705 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 ml
1 × 50 ml
Unit Size:
1 set
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10607705 1 x 1 ml cada uno
10187094 1 x 5 ml cada uno
10418454 2 x 5 mL 1 set
10115155 5 x 5 mL 1 set
10666175 10 x 5 ml 1 set
10565385 1 × 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10607705 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4344463
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en colorantes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.
La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green combina el colorante SYBR™ Green I, el ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, desoxinucleótidos (dNTP) con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP), la Referencia pasiva 1 y un tampón optimizado en la comodidad de un solo vial.
  • Los componentes premezclados almacenados a entre 2° y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo.
  • El colorante SYBR™ Green I detecta ADN bicatenario, de manera que no hace falta disponer de sondas específicas.
  • El ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos para obtener un rendimiento superior.
  • dUTP reduce significativamente la contaminación cruzada cuando se utiliza junto con uracilo-ADN glicosilasa.
  • Las mejoras del tampón patentado garantizan el rendimiento y la fiabilidad.
Máxima flexibilidad y comodidad:
  • La mezcla maestra de PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green proporciona una flexibilidad máxima a coste reducido, dado que no son necesarias sondas TaqMan™ específicas.
  • SYBR™ Green I es un colorante de unión de ADN bicatenario que detecta cualquier ADN bicatenario generado durante la PCR.
  • La enzima de inicio en caliente ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos (incluidos dímeros de primers), lo que proporciona una mayor sensibilidad y rendimiento.
  • Se proporciona una referencia interna pasiva 1 para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR—.
  • Esto minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra.
  • El colorante SYBR™ Green I es ideal para la identificación de dianas (ensayos de detección) y para los casos en los que es necesario un número limitado de ensayos.
Order Info
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Mezcla maestra de PCR SYBR™ Green en un vial de 1 ml. Se suministran suficientes reactivos para 40 reacciones basadas en un volumen de reacción de 50 µl. Almacenar a -20 °C.
La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis).
Método de detección SYBR
Formulario concentrado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Técnica Intensidad de fluorescencia
Para utilizar con (equipo) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, QuantStudio™, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, GeneAmp™ 5700
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 1 x 1 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 40 reacciones de 50 μl
Especificidad de diana Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 40 reacciones
Tipo de muestra ADN
Volumen 1 x 1 ml