Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras para qPCR SYBR™ Green
Código de producto. 10187094 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 ml
1 × 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10187094 1 x 5 ml cada uno
10607705 1 x 1 ml cada uno
10418454 2 x 5 mL 1 set
10115155 5 x 5 mL 1 set
10666175 10 x 5 ml 1 set
10565385 1 × 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10187094 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4309155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    524.65€ / paquete de 1
    Ahorro 99.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en colorantes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.
La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green combina el colorante SYBR™ Green I, el ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, desoxinucleótidos (dNTP) con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP), la Referencia pasiva 1 y un tampón optimizado en la comodidad de un solo vial.
  • Los componentes premezclados almacenados a entre 2° y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo.
  • El colorante SYBR™ Green I detecta ADN bicatenario, de manera que no hace falta disponer de sondas específicas.
  • El ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos para obtener un rendimiento superior.
  • dUTP reduce significativamente la contaminación cruzada cuando se utiliza junto con uracilo-ADN glicosilasa.
  • Las mejoras del tampón patentado garantizan el rendimiento y la fiabilidad.
Máxima flexibilidad y comodidad:
  • La mezcla maestra de PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green proporciona una flexibilidad máxima a coste reducido, dado que no son necesarias sondas TaqMan™ específicas.
  • SYBR™ Green I es un colorante de unión de ADN bicatenario que detecta cualquier ADN bicatenario generado durante la PCR.
  • La enzima de inicio en caliente ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos (incluidos dímeros de primers), lo que proporciona una mayor sensibilidad y rendimiento.
  • Se proporciona una referencia interna pasiva 1 para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR—.
  • Esto minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra.
  • El colorante SYBR™ Green I es ideal para la identificación de dianas (ensayos de detección) y para los casos en los que es necesario un número limitado de ensayos.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Los viales de 1 × 5 ml contienen una mezcla 2X de colorante SYBR Green 1, ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, dNTPs con dUTP, referencia pasiva 1 (ROX) y componentes de tampón optimizados. Se suministran suficientes reactivos para 200 reacciones basadas en un volumen de reacción de 50 µl.
Almacenar a -20 °C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, QuantStudio™, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 1 x 5 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 200 reacciones de 50 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 1 x 5 ml