Learn More
Applied Biosystems™ Inhibidor de la RNasa
Código de producto. 10615995 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10615995 2000 unidades cada uno
1 options
Código de producto. 10615995 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    134.65€ / 2000 unidades
    Ahorro 36.35€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
100 μl A 20 U/ μl. Suficiente para 100 reacciones de transcripción inversa, 20 μl cada una. Inhibidor de la ARNasa en tampón de almacenamiento: 20 mm de HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mm de KCl; 8 mm de DTT; y 50 % (v/v) de glicerol.
Sin actividad de ADNasa o endonucleasa
El inhibidor de ARNasa (inhibidor de la ribonucleasa) es una enzima recombinante de 50 kDa que se utiliza para inhibir la actividad de la ARNasa. No contiene actividad de endonucleasas ni desoxirribonucleasas (ADNasa).
  • Inhibe la actividad de la ARNasa, lo que evita la degradación de la plantilla de ARN
  • Carece de actividad de endonucleasas de ADN— para un mejor rendimiento del producto
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50 mM
Contenido y almacenamiento Contenido: 100 µl a 20 U/ µl. Suficiente para 100 reacciones de transcripción inversa, 20 µl cada una. Inhibidor de la ARNasa en tampón de almacenamiento: 20 mm de HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mm de KCl; 8 mm de DTT y 50 % (v/v) de glicerol. Almacenar a -20 °C.
Cantidad 2000 unidades
Condiciones de envío Hielo seco