Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Descripción
Includes
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
La mezcla maestra de PCR Platinum Multiplex está diseñada específicamente para PCR multiplex punto final y admite multiplexación sencilla con optimización mínima.
- Multiplexado: Amplificar hasta 20 amplícones en una sola reacción
- Flexibilidad: Amplificar productos de 50 bp a 2,5 kb
- Facilidad de uso: Realizar reacciones de PCR multiplex con una optimización mínima
- Inicio en caliente integrado
El rendimiento de la mezcla maestra de PCR PlatinumMultiplex en una amplia gama de tamaños de amplicones permite la amplificación de plantillas de 50 bp a 2,5 kb, lo que mejora considerablemente la flexibilidad del flujo de trabajo. Junto con su capacidad de 20-plex y la ausencia de dímeros del cebador, no solo proporciona una solución de alto rendimiento, sino que también ofrece una alta especificidad a través de menos eventos de unión de cebadores no específicos y, por lo tanto, menos reacción y residuos de cebadores.
PCR Multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | • 1 x 1,25 ml de la mezcla maestra de PCR Platinum Multiplex, 2X • 1 x 0,3 ml del potenciador de GC Almacenar sin abrir entre -15 °C y -25 °C. Después de la apertura, la mezcla maestra puede almacenarse a una temperatura de entre -15 °C y -25 °C o a 4 °C (durante un máximo de 30 días). El potenciador de GC debe mantenerse a una temperatura de entre -15 °C y -25 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Capacidad multiplex | Hasta 20-plex |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, Multiplex PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Mostrar más |