Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Código de producto. 12383583 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
2000 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12383583 250 reacciones cada uno
12373583 50 reacciones cada uno
12027809 2000 reacciones 2000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12383583 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4464269
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Amplificación de molde de 50 bp a 2,5 kb
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
La mezcla maestra de PCR Platinum Multiplex está diseñada específicamente para PCR multiplex punto final y admite multiplexación sencilla con optimización mínima.
  • Multiplexado: Amplificar hasta 20 amplícones en una sola reacción
  • Flexibilidad: Amplificar productos de 50 bp a 2,5 kb
  • Facilidad de uso: Realizar reacciones de PCR multiplex con una optimización mínima
  • Inicio en caliente integrado
Una solución de alta especificidad y alto rendimiento para PCR punto final
El rendimiento de la mezcla maestra de PCR PlatinumMultiplex en una amplia gama de tamaños de amplicones permite la amplificación de plantillas de 50 bp a 2,5 kb, lo que mejora considerablemente la flexibilidad del flujo de trabajo. Junto con su capacidad de 20-plex y la ausencia de dímeros del cebador, no solo proporciona una solución de alto rendimiento, sino que también ofrece una alta especificidad a través de menos eventos de unión de cebadores no específicos y, por lo tanto, menos reacción y residuos de cebadores.
PCR Multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 5 x 1,25 ml de la mezcla maestra de PCR Platinum Multiplex, 2X
• 1 x 1,25 ml del potenciador de GC
Almacenar sin abrir entre -15 °C y -25 °C. Después de la apertura, la mezcla maestra puede almacenarse a una temperatura de entre -15 °C y -25 °C o a 4 °C (durante un máximo de 30 días). El potenciador de GC debe mantenerse a una temperatura de entre -15 °C y -25 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Capacidad multiplex Hasta 20-plex
Cantidad 250 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, Multiplex PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 250 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 2,5 kb o menos
Volumen 1,25 mL