Learn More
Applied Biosystems™ Oligo d(T)16 (50 μM)
Código de producto. 10187394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10187394 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10187394 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8080128
Simplifique su flujo de trabajo de expresión génica
Usar código promocional 27975
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El cebador oligo(dT)16 se suministra en 100 μL de 10 mM TE, pH 7.0, a una concentración de 50μM.
El cebador Invitrogen Oligo d(T)16 es un desoxirribonucleótido homo-oligomérico (poli dT) sintetizado químicamente y no fosforilado.
Invitrogen™ Oligo d(T)16 es un desoxirribonucleótido homo-oligomérico (poli dT) sintetizado químicamente y no fosforilado. Se utiliza para cebado y para transcripción inversa del ARNm poliadenilado (poli A+). Se suministran 5 nmoles de primer en una concentración de 50 µM.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento • Cebador Oligo(dT) 16  (100μ L a 50μM)
Conservar de– 10 a– 30° C.
Alícuota para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas.
Método de purificación HPLC de fase inversa
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 50 μM
Primer Oligo dT
Cantidad 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Transcripción inversa
Formulario Líquido