Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral del tinte MUSTANG PURPLE™ para qPCR multiplexada, 384 pocillos
Código de producto. 15675208 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675208 1 plate cada uno
1 options
Código de producto. 15675208 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4457334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    106.59€ / paquete de 1
    Ahorro 102.41€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para la calibración de los sistemas de PCR en tiempo real ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex y QuantStudio™ 12K con un bloque de 384 pocillos.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C).
Tinte calibrado Mustang Purple™
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™, sistema ViiA™ 7
Tipo de producto Placa de calibración espectral de colorante
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 1 plate
Tipo de calibración Calibración espectral