Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2 mL, autoclaved
Código de producto. 10669845 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10669845 1000 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10669845 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8010612
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilizado en autoclave para proporcionar un inicio limpio y controlado
Diseñado optimizado para PCR precisa.
  • El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
  • La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
  • La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
Disponibles en económicos paquetes a granel.
Diseño optimizado
Proporcionan una exactitud y uniformidad de temperatura incomparables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite con termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml. Han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles.
Cómodo
Disponible en transparente o de colores y en paquetes a granel.
PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Volumen (métrico) 0,6 mL
Cantidad 1000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón Tapones abovedados
N.° de pocillos 96
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato 1.000 tubos
Tipo de producto Tubo de reacción