Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical Tube without Cap, 0.2 mL
Código de producto. 10128024 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10128024 2000 tubos cada uno
1 options
Código de producto. 10128024 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor N8010933
Includes
2000 tubos de reacción óptica sin tapones, 0,2 ml
Requires
Tapones o un sellado completo de la placa
Diseñado para maximizar la recuperación de muestras
Para su uso con termocicladores de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y el termociclador Applied Biosystems 2720. Diseñado optimizado para PCR precisa.
  • El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
  • La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
  • La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
  • Colores variados (rojo, naranja, azul y verde) para facilitar su identificación
Diseño optimizado
Los tubos de reacción MicroAmp proporcionan una exactitud y uniformidad de temperatura incomparables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite con nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml. Como todos nuestros productos, los tubos de reacción MicroAmp se someten a rigurosas pruebas de calidad para garantizar unos resultados reproducibles y una temperatura y uniformidad de amplificación fiables para las muestras.
Cómodo
Los tapones también están disponibles en transparente y en colores variados, esterilizados en autoclave para proporcionar un inicio limpio y controlado, y en paquetes a granel. Utilice las bandejas MicroAmp para facilitar la manipulación de la muestra y optimizar los resultados en nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml. El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 μl
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Volumen (métrico) 0,25 ml
Cantidad 2000 tubos
Para utilizar con (equipo) Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Tubos de reacción óptica sin tapones, 0,2 ml
2000 tubos por paquete
Almacenar a temperatura ambiente.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón No se incluye
N.° de pocillos 96
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato 2.000 tubos
Tipo de producto Tubo óptico