Learn More
Applied Biosystems™ Almohadilla de compresión de película óptica MicroAmp™
Código de producto. 10065764 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10065764 5 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10065764 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4312639
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
5 almohadillas de compresión de cubierta óptica
Para utilizar con películas adhesivas
Diseñadas para conseguir un sellado térmico adecuado entre el termociclador y las placas de reacción cuando se utilicen películas adhesivas.
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Cantidad 5 Unidad
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Contenido y almacenamiento Cinco almohadillas de compresión de cubierta óptica
Para utilizar con (equipo) Termociclador 2720, analizador genético 3100, analizador genético 3700, termociclador 6100, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, termociclador 2720
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Almohadilla de compresión
Línea de productos MicroAmp
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos