Learn More
Applied Biosystems™ Kit de película adhesiva óptica MicroAmp™
Código de producto. 10095714 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10095714 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10095714 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4313663
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cubiertas adhesivas ópticas MicroAmp (cantidad: 20), aplicador (cantidad: 1), almohadilla de compresión de la cubierta óptica MicroAmp (cantidad: 1)
Diseño concebido para placas de reacción ópticas de 96 pocillos MicroAmp
  • La película adhesiva óptica MicroAmp reduce la posibilidad de contaminación entre pocillos y la evaporación de las muestras cuando se aplica a una microplaca
  • Las almohadillas de compresión de película óptica MicroAmp están diseñadas para conseguir un sellado térmico adecuado entre el termociclador y las placas de reacción cuando se utilicen películas adhesivas.
  • Aplicador de película adhesiva MicroAmp, para formar un sello hermético entre una microplaca y una película adhesiva.
  • Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Sellado mediante presión: Alinee la película correctamente con respecto a la placa y, a continuación, presione para sellar
  • Fácil de aplicar: no se adhiere al guante
Evitar la pérdida de valiosas muestras
  • Utilice esta película adhesiva transparente para sellar las muestras en los pocillos de una microplaca con el objeto de reducir la posibilidad de contaminación cruzada entre los pocillos con muestras y contribuir a garantizar la uniformidad de los datos de PCR en tiempo real
  • Fácil de utilizar
  • Simplemente despegue la parte posterior de la película adhesiva y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca.
  • Apile las microplacas y lea las muestras como lo haría normalmente, excepto por el hecho de que existirá una menor probabilidad de contaminación de las muestras.
  • Las almohadillas de compresión de película óptica MicroAmp están diseñadas para conseguir un sellado térmico adecuado entre el termociclador y las placas de reacción cuando se utilicen películas adhesivas.
  • Utilice el aplicador de película adhesiva MicroAmp para formar un sello hermético entre una microplaca y una película adhesiva.
Forme un sello hermético
  • El aplicador de película adhesiva MicroAmp permite presionar de manera ergonómica una película adhesiva en una microplaca para formar un sello hermético y minimizar las burbujas de aire Este sello hermético evitará la contaminación entre pocillos y la pérdida de la muestra
  • Rápido y sencillo
  • Utilice el aplicador de película adhesiva MicroAmp para acelerar el proceso de sellado de microplacas múltiples
  • Esta herramienta está diseñada según las dimensiones de las microplacas para que pueda sellar una microplaca con rapidez
  • El resistente plástico patentado soporta el uso constante para grandes aplicaciones de cribaje
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Material Poliéster
N.° de pocillos 96
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Incluye: Cubiertas adhesivas ópticas MicroAmp™ (cantidad: 20), aplicador (cantidad: 1), almohadilla de compresión de la cubierta óptica MicroAmp™ (cantidad: 1)
Para utilizar con (equipo) Termociclador 2720, termociclador 6100, sistema 7000, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, sistema QuantStudio™ Dx
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
Línea de productos MicroAmp
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos