Learn More
Applied Biosystems™ Película adhesiva óptica MicroAmp™
Código de producto. 10299204 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º por caja:
100 cubiertas
25 cubiertas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º por caja Tamaño de la unidad
10299204 100 cubiertas paquete de 100
10567414 25 cubiertas paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299204 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4311971
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Includes
100 cubiertas adhesivas ópticas
Reduce la posibilidad de contaminación entre pocillos y la evaporación de las muestras cuando se aplica a una microplaca
Diseñado para encajar en placas de 96 y 384 pocillos MicroAmp
  • Adhesivo sensible a la presión que proporciona un sellado hermético sobre cada pocillo
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Sellado mediante presión: Alinee la película correctamente con respecto a la placa y, a continuación, presione para sellar
  • Fácil de aplicar; no se adhiere al guante
Evite la pérdida de valiosas muestras
  • Utilice esta película adhesiva transparente para sellar las muestras en los pocillos de una microplaca con el objeto de reducir la posibilidad de contaminación cruzada entre los pocillos con muestras y contribuir a garantizar la uniformidad de los datos de PCR en tiempo real
  • Facilidad de uso:
    • Despegue la parte posterior de la película adhesiva y apriete firmemente en la parte superior de la microplaca. Apile las microplacas y lea las muestras como lo haría normalmente, pero con una menor probabilidad de contaminación de las muestras
    PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
    Información de órdenes
    Condición de envío: Temperatura ambiente
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Sistema óptico
    Material Poliéster
    N.° de pocillos 96
    N.º por caja 100 cubiertas
    Cantidad 100 covers
    Contenido y almacenamiento Incluye: 100 cubiertas adhesivas ópticas
    Almacenamiento: Temperatura ambiente
    Para utilizar con (equipo) Termociclador 2720, termociclador 6100, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, termociclador SimpliAmp™, StepOnePlus™, termociclador Veriti Dx Fast, termociclador Veriti Dx, termociclador Veriti Fast, termociclador Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA™ 7, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, QuantStudio™ Dx, sistema 7500 Fast Dx, sistema ViiA™ 7 Fast, sistema de PCR ProFlex™
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Tipo de producto Película, cierre o aplicador
    Línea de productos MicroAmp
    adhesivo/a/s Sensible a la presión
    Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos