Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode & Optical Caps
Código de producto. 11557045 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
11557045 20 placas paquete de 20
1 options
Código de producto. 11557045 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 403012
Includes
20 placas con 300 tiras ópticas de 8 tapones (equivalente a los n.º de catálogo 4306737 y 4323032)
Optimizados para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
Esta placa, construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos, es compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems.
  • Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
  • Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
  • Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de seguimiento.
  • Incluye tiras con 8 tapones MicroAmpOptical
  • Los elementos desechables MicroAmp están optimizados para ofrecer una precisión y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de la PCR rápida y sin aceite
  • Las placas exclusivas MicroAmp son esenciales para una PCR de alto rendimiento y garantizan una mayor uniformidad de la temperatura y la amplificación de las muestras
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Contiene 20 placas con 300 tiras ópticas de 8 tapones
(equivalente a los n.º de catálogo 4306737 y 4323032)
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Placa de reacción de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 mL
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Cantidad 20 placas
Velocidad de reacción Estándar