Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp™ con código de barras
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Construida con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 96 pocillos.
- Compatible con termocicladores y sistemas de PCR en tiempo real de 96 pocillos Applied Biosystems
- Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
- Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
- Su diseño único proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
- Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
- Capacidad: 96 tubos de 0,2 ml
- Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, PrepStation ácido nucleico 6100, Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti™, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA™ 7
- Aplicaciones: PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 25 paquetes de 20 placas cada uno (cada paquete equivale al número de catálogo 4306737). Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente. |
| Envase | 500 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |