Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate
Código de producto. 10659845 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 plates
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10659845 1000 plates cada uno
1 options
Código de producto. 10659845 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4343370
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimizados para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
Esta placa, diseñada con una sola pieza rígida de polipropileno en un formato de 384 pocillos, es compatible con sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems y sistemas de PCR GeneAmp™.
  • Mate para minimizar la fluorescencia de interferencia de los pocillos del bloque de ciclado.
  • Filtrada para eliminar las placas autofluorescentes.
  • Su diseño proporciona una barrera contra el aire ambiente para ayudar a garantizar la uniformidad de la temperatura en cada pocillo.
  • Plataforma: Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Contenido y almacenamiento Contiene 1000 placas.
Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
Envase 1.000 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Cantidad 1000 plates
Velocidad de reacción Estándar
Condiciones de envío Temperatura ambiente