Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de 96 pocillos MicroAmp™ Optical Fast con código de barras, 0,1 ml
Código de producto. 10310855 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
200 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10310855 200 placas 1 set
12142000 20 placas paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10310855 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4366932
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Reduce el tiempo de reacción de PCR de 2 horas a tan solo 25 minutos
  • Componente integral del sistema de PCR Applied Biosystems Fast.
  • Conductividad térmica máxima para un termociclado exacto.
  • Resultados de PCR reproducibles, específicos y sensibles en solo 25 minutos
  • Validada con otros componentes del sistema para obtener resultados uniformes.
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
  • Contacto térmico aumentado para lograr un calentamiento más rápido y uniforme.
  • El avanzado diseño aumenta en gran medida su contacto térmico con el termociclador de 96 pocillos Applied Biosystems Veriti™ Fast
  • El grosor uniforme de los pocillos contribuye a que las muestras se sometan al proceso de PCR de manera uniforme.
  • Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
Aplicaciones: PCR en tiempo real, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Contenido y almacenamiento Contiene 200 placas (equivalente al número 10 × del catálogo 4346906).
Almacenar a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
Envase 200 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
Cantidad 200 placas
Velocidad de reacción Fast