Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción de 48 pocillos óptica rápida MicroAMP™
Código de producto. 10167874 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
10167874 20 placas cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10167874 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4375816
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
20 placas
Optimizados para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de PCR rápida y eficiente.
  • Construida con una sola pieza rígida de polipropileno en formato de 48 pocillos
  • Compatible con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™.
  • Conductividad térmica máxima para un termociclado exacto.
  • Resultados de PCR en tiempo real reproducibles, específicos y sensibles en solo 40 minutos
  • Validada con otros componentes del sistema para obtener resultados uniformes.
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
  • El avanzado diseño aumenta en gran medida el contacto térmico con el sistema de PCR en tiempo real StepOne.
  • El grosor uniforme de los pocillos contribuye a que las muestras se sometan al proceso de PCR de manera uniforme para reducir los artefactos experimentales y ayudar a garantizar resultados rápidos y exactos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Contenido y almacenamiento Contiene 20 placas.
Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
Envase 20 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 48
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
Cantidad 20 placas
Velocidad de reacción Fast
Condiciones de envío Temperatura ambiente