Learn More
Applied Biosystems™ Tira de 8 tubos MicroAmp™ Fast, 0,1 ml
Código de producto. 10147974 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 tiras
Tamaño de la unidad:
cada uno
10147974 125 tiras cada uno
1 options
Código de producto. 10147974 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4358293
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
125 tiras de 8 tubos MicroAmp Fast, 0,1 ml.
Requires
Bandeja de 96 pocillos MicroAmp Fast
La conductividad térmica maximizada reduce los tiempos de amplificación de PCR
Los consumibles de plástico Applied Biosystems™ MicroAmp™ se han optimizado para ofrecer una exactitud y una uniformidad de temperatura inigualables para una amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) rápida, eficaz y sin aceite. La tira de 8 tubos MicroAmp™ Fast encaja perfectamente en el termociclador de 96 pocillos Veriti™ Fast, lo que maximiza la conductividad térmica y proporciona un control preciso de las temperaturas del ciclo. Requiere el uso de la bandeja de 96 pocillos MicroAmp™ Fast.
Características de las tiras de 8 tubos MicroAmp™ Fast:
• Mejora de la conductividad térmica, lo que permite un control preciso de las temperaturas del ciclo
• Resultados reproducibles, específicos y sensibles garantizados
• Reducción del tiempo de amplificación de PCR de 2 horas a tan solo 25 minutos cuando se utiliza con el termociclador de 96 pocillos Veriti™
Amplificación en tan solo 25 minutos
El sistema de PCR Applied Biosystems™ Fast, que incluye la mezcla maestra de PCR AmpliTaq Gold™ o GeneAmp™ Fast premezcladas, microplacas y tubos de diseño especial y el termociclador de 96 pocillos Veriti™, reduce considerablemente los tiempos de amplificaciones de PCR. Ahora, puede amplificar fragmentos inferiores a 500 bp de fondos genómicos en unos 25 minutos y, en algunos casos, en tan solo 10 minutos. Además, también puede amplificar fragmentos grandes con mayor rapidez; hasta 2 kb en tan solo 40–50 minutos.
Nota: Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Sistema óptico
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 125 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores o sistemas de PCR en tiempo real
Línea de productos MicroAmp
Material Polipropileno
Contenido y almacenamiento Contiene 125 tiras de 8 tubos MicroAmp™ Fast, 0,1 ml. Almacenar a temperatura ambiente.
Velocidad de reacción Rapidez
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de tapón No se incluye
N.° de pocillos 96
Formato 125 tubos de tiras
Tipo de producto Tira rápida de 8 tubos