Learn More
Applied Biosystems™ Placas de reacción ópticas transparentes de @@@96@@@ pocillos MicroAmp™ EnduraPlate™ con código de barras
Código de producto. 15263005 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 placas
500 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15263005 500 placas paquete de 500
15273005 20 placas paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15263005 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4483352
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
  • Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
  • Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
  • Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
  • Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
  • El uso de polipropileno y de un proceso de moldeado a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad
  • Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
  • La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
  • La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
  • Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx Thermal, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Envase 500 placas
Línea de productos MicroAmp
Color Sistema óptico, Transparente
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Estilo de falda Semi
Material Policarbonato, Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 500 placas
Velocidad de reacción Estándar