Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Twenty 96-Well plates
- Para uso en laboratorios
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Máxima estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- El uso de polipropileno y de un proceso de moldeo a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad
- Construcción compatible con ANSI™/SBS
- Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una alta transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Plataforma: Termociclador 2720, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7300, Sistema 7500, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, Sistema de PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador SimpliAmp™, Termociclador Veriti™ Dx Thermal, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Contenido y almacenamiento | 20 placas de 96 pocillos. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Envase | 20 placas |
| Línea de productos | MicroAmp |
| Color | Sistema óptico, Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador, analizador genético, analizador de ADN |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Policarbonato, Polipropileno |
| Mostrar más |
Para uso en laboratorios