Learn More
Applied Biosystems™ Aplicador de película adhesiva MicroAmp™
Código de producto. 17839152 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 aplicadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17839152 5 aplicadores cada uno
1 options
Código de producto. 17839152 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4333183
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Cinco aplicadores de sellos adhesivos
Sirve para efectuar un sellado seguro entre la microplaca y la película adhesiva
Forme un sello hermético
  • El aplicador de película adhesiva MicroAmp permite presionar de manera ergonómica una película adhesiva en una microplaca para formar un sello hermético y minimizar las burbujas de aire
  • Este sello hermético evitará la contaminación entre pocillos y la pérdida de la muestra
Rápido y sencillo
  • Utilice el aplicador de película adhesiva MicroAmp para acelerar el proceso de sellado de microplacas múltiples
  • Esta herramienta está diseñada según las dimensiones de las microplacas para que pueda sellar una microplaca con rapidez
  • El resistente plástico patentado soporta el uso constante para grandes aplicaciones de cribaje
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos MicroAmp
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Incluye Incluye: 5 aplicadores de cierres adhesivos
Material de baja densidad
N.° por paquete Paquete de 5
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de producto Adhesive Film Applicator
Cantidad 5 aplicadores